4-Fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona
Proveedor: TCI
P1184-1G P1184-5G P1184-25G
TCIAP1184-1GEA 52 EUR
TCIAP1184-1G TCIAP1184-5G TCIAP1184-25G
4-Fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona
4-Fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona
Formula: C₈H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00003148
Núm. CAS: 4233-33-4
EINECS: 224-191-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b49364b3b5a5ea966ed66f14899dcfca85aad81&vid=6b49364b3b5a5ea966ed66f14899dcfca85aad81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 23.50 to 24.30 %