4-Nitrofenilacetona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21183.03
B21183.06
B21183.14
B21183.03EA
62
EUR
B21183.03
B21183.06
B21183.14
4-Nitrofenilacetona ≥98%
4-Nitrofenilacetona
Purity: 98%
CAS No.: 5332-96-7
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 1953054
Formula:
C₉H₉NO₃ Pto. de fusión: 61…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051518 Núm. CAS: 5332-96-7 |