4-Bromo-N,N-dietilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L03619.04
L03619.09
L03619.04EA
30.4
EUR
L03619.04
L03619.09
4-Bromo-N,N-dietilanilina ≥97%
4-Bromo-N,N-dietilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 2052-06-4
Molecular Formula: C10H14BrN
Formula Weight: 228.13
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 269-271°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013530
Formula:
C₁₀H₁₄BrN Pto. Ebullición: 269…271 °C Pto. de fusión: 32…35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013530 Núm. CAS: 2052-06-4 EINECS: 218-140-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |