4-Bromo-N,N-dietilanilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3027-25G B3027-5G
TCIAB3027-25GEA 160 EUR
TCIAB3027-25G TCIAB3027-5G
4-Bromo-N,N-dietilanilina ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-N,N-dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₄BrN
MW: 228,13 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013530
Núm. CAS: 2052-06-4
EINECS: 218-140-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a954fc38a345f01f86dc6c438c698c0f6d31624e&vid=a954fc38a345f01f86dc6c438c698c0f6d31624e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %