1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
M1378-1G
M1378-5G
TCIAM1378-1GEA
41
EUR
TCIAM1378-1G
TCIAM1378-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (por GC)
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Formula:
C₈H₆O₃ MW: 150,1300 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016902 Núm. CAS: 7797-83-3 EINECS: 232-252-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |