4-(Etiltio)benzaldehido ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17624.03
L17624.06
L17624.03EA
57.2
EUR
L17624.03
L17624.06
4-(Etiltio)benzaldehido ≥97%
4-(Etiltio)benzaldehido
Purity: 98%
CAS No.: 84211-94-9
Molecular Formula: C9H10OS
Formula Weight: 166.24
Refractive Index: 1.6240
Boiling Point: 151-153°/15mm
MDL No.: MFCD01318145
Formula:
C₉H₁₀OS Pto. Ebullición: 151…153 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318145 Núm. CAS: 84211-94-9 |