2,6-Dicloro-4-iodopiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26946.03
H26946.06
H26946.03EA
106
EUR
H26946.03
H26946.06
2,6-Dicloro-4-iodopiridina ≥97%
2,6-Dicloro-4-iodopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 98027-84-0
Molecular Formula: C5H2Cl2IN
Formula Weight: 273.89
Melting Point: 161-165°
MDL No.: MFCD07368400
Formula:
C₅H₂CI₂IN Pto. de fusión: 161…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368400 Núm. CAS: 98027-84-0 |