α-o-Toluenodicarbonitrilo 80%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
152570250 152571000
ACRO152570250EA 53.2 EUR
ACRO152570250 ACRO152571000
α-o-Toluenodicarbonitrilo 80%
α-o-Toluenodicarbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
Pto. de fusión: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001895
Núm. CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
HPLC ≥96.0 %