α-o-Toluenodicarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2247-25G
C2247-5G
TCIAC2247-25GEA
170
EUR
TCIAC2247-25G
TCIAC2247-5G
α-o-Toluenodicarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
α-o-Toluenodicarbonitrilo
Formula:
C₉H₆N₂ |
Número MDL:
MFCD00001895 Núm. CAS: 3759-28-2 EINECS: 223-167-3 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |