(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
H27531.06 H27531.03
H27531.06EA 139 EUR
H27531.06 H27531.03
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 73401-74-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 131-134° MDL No.: MFCD00065692
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 131…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065692
Núm. CAS: 73401-74-8