Ácido trans-dodec-2-enodioico
Proveedor: Cayman Chemical
88820-500 88820-1 88820-5 88820-10
CAYM88820-500EA 130 EUR
CAYM88820-500 CAYM88820-1 CAYM88820-5 CAYM88820-10
Ácido trans-dodec-2-enodioico
Ácido trans-dodec-2-enodioico
Formula: C₁₂H₂₀O₄
Número MDL: MFCD00004443
Núm. CAS: 6402-36-4
EINECS: 229-019-4