2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H28788.06
H28788.03
H28788.06EA
375
EUR
H28788.06
H28788.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Formula:
C₇H₅BF₄O₂ Pto. de fusión: 113…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094995 Núm. CAS: 503309-11-3 |