1-(α-α-α-Trifluoro-m-tolil)acetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone
T1693-25G T1693-5G
TCIAT1693-25GEA 53 EUR
TCIAT1693-25G TCIAT1693-5G
1-(α-α-α-Trifluoro-m-tolil)acetona ≥98.0% (por GC)
1-(α-α-α-Trifluoro-m-tolil)acetona
Formula: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.18 g/mol
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00000397
Núm. CAS: 21906-39-8
EINECS: 244-652-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f394aa1e7a583184a8f82993550513c5c3d9b77&vid=6f394aa1e7a583184a8f82993550513c5c3d9b77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %