2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
L12310.03
L12310.06
L12310.03EA
84.6
EUR
L12310.03
L12310.06
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 402-14-2
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 2732344
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042447
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 98…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042447 Núm. CAS: 402-14-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |