Diisobutyl phosphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3417-25G
D3417-500G
TCIAD3417-25GEA
17
EUR
TCIAD3417-25G
TCIAD3417-500G
Diisobutyl phosphonate ≥95.0% (por GC)
Diisobutyl phosphonate
Formula:
C₈H₁₉O₃P Pto. Ebullición: 138°C |
Núm. CAS:
1189-24-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |