Neodimio (III) sulfato octahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40253.14 40253.22
40253.14EA 82.8 EUR
40253.14 40253.22
Neodimio (III) sulfato octahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Neodimio (III) sulfato octahidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 13477-91-3 Molecular Formula: Nd2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 720.78 (576.66anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.85 Melting Point: 1176° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00149803
Formula: Nd₂S₃O₁₂·8H₂O
Pto. de fusión: 1176 °C
Densidad: 2,85
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149803
Núm. CAS: 13477-91-3
EINECS: 233-262-1
Índice Merck: 14,6450