3,4-Dimetoxifenilacetona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05477.09 L05477.18
L05477.09EA 28.2 EUR
L05477.09 L05477.18
3,4-Dimetoxifenilacetona ≥97%
3,4-Dimetoxifenilacetona
Purity: 97% CAS No.: 776-99-8 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5358 Boiling Point: 154-158°/12mm Beilstein Reference: 1107410 MDL No.: MFCD00008772
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 154…158 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,115
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008772
Núm. CAS: 776-99-8
EINECS: 212-285-0