3,4-Dimetoxifenilacetona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
V0052-25ML V0052-500ML
TCIAV0052-25MLEA 29 EUR
TCIAV0052-25ML TCIAV0052-500ML
3,4-Dimetoxifenilacetona ≥97.0% (por GC)
3,4-Dimetoxifenilacetona
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 167°C
Número MDL: MFCD00008772
Núm. CAS: 776-99-8
EINECS: 212-285-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&vid=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %