(2H)-Benzofuran-3-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10202.03
A10202.06
A10202.14
A10202.03EA
53.5
EUR
A10202.03
A10202.06
A10202.14
(2H)-Benzofuran-3-ona ≥97%
(2H)-Benzofuran-3-ona
Purity: 97%
CAS No.: 7169-34-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 97-102°
Beilstein Reference: 115296
MDL No.: MFCD00051810
Formula:
C₈H₆O₂ Pto. de fusión: 97…102 °C |
Número MDL:
MFCD00051810 Núm. CAS: 7169-34-8 |