(3H)-Benzofuran-2-ona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
154460010
ACRO154460010EA 17.4 EUR
ACRO154460010
(3H)-Benzofuran-2-ona 97%
(3H)-Benzofuran-2-ona
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. de fusión: 47…52 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005856
Núm. CAS: 553-86-6
EINECS: 209-052-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥96.0 %