(3H)-Benzofuran-2-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
A18617.03 A18617.06 A18617.14
A18617.03EA 34.4 EUR
A18617.03 A18617.06 A18617.14
(3H)-Benzofuran-2-ona ≥99%
(3H)-Benzofuran-2-ona
Purity: 99% CAS No.: 553-86-6 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 114689 MDL No.: MFCD00005856
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 248…250 °C
Pto. de fusión: 47…52 °C
Densidad: 1,22
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005856
Núm. CAS: 553-86-6
EINECS: 209-052-0