(3H)-Benzofuran-2-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
C1445-25G C1445-5G
TCIAC1445-25GEA 44 EUR
TCIAC1445-25G TCIAC1445-5G
(3H)-Benzofuran-2-ona ≥98.0% (por GC)
(3H)-Benzofuran-2-ona
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 244°C
Número MDL: MFCD00005856
Núm. CAS: 553-86-6
EINECS: 209-052-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19db0a76e0cf688bcb0f3126097a8396717bece8&vid=19db0a76e0cf688bcb0f3126097a8396717bece8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency