1-(2-Tienil)propan-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Propionylthiophene
P1097-25G P1097-250G
TCIAP1097-25GEA 57 EUR
TCIAP1097-25G TCIAP1097-250G
1-(2-Tienil)propan-1-ona ≥98.0% (por GC)
1-(2-Tienil)propan-1-ona
Formula: C₇H₈OS
MW: 140.20 g/mol
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00005446
Núm. CAS: 13679-75-9
EINECS: 237-182-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce095182479a8ea3b588d09eb2dc0e04465ea36b&vid=ce095182479a8ea3b588d09eb2dc0e04465ea36b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %