2,4-Difluoro-5-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H32081.06 H32081.14
H32081.06EA 99.3 EUR
H32081.06 H32081.14
2,4-Difluoro-5-nitrofenol ≥98%
2,4-Difluoro-5-nitrofenol
Purity: 98% CAS No.: 113512-57-5 Molecular Formula: C6H3F2NO3 Formula Weight: 175.09 Melting Point: 112-120° MDL No.: MFCD08443942
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Pto. de fusión: 112…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443942
Núm. CAS: 113512-57-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II