2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
C2196-25G
C2196-5G
TCIAC2196-25GEA
131
EUR
TCIAC2196-25G
TCIAC2196-5G
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-iodotolueno
Formula:
C₇H₃ClF₃I MW: 306,4514 g/mol |
Número MDL:
MFCD09037801 Núm. CAS: 260355-20-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |