Vinilferroceno
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
17450.03
17450.06
17450.03EA
118
EUR
17450.03
17450.06
Vinilferroceno
Vinilferroceno
CAS No.: 1271-51-8
Molecular Formula: C12H12Fe
Formula Weight: 212.07
Flash Point: 62°(144°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 80-85°/0.7mm
MDL No.: MFCD00001434
Formula:
C₁₂H₁₂Fe Pto. Ebullición: 80…85 °C (0,7 mmHg) Pto. de fusión: 52…55 °C Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001434 Núm. CAS: 1271-51-8 EINECS: 215-041-1 |