Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
L14533.14
L14533.06
L14533.14EA
125
EUR
L14533.14
L14533.06
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Purity: 98+%
CAS No.: 883-99-8
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 72-74°
Boiling Point: 205-207°/160mm
MDL No.: MFCD00004099
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202,21 g/mol Pto. Ebullición: 205…207 °C (160 mmHg) Pto. de fusión: 72…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004099 Núm. CAS: 883-99-8 EINECS: 212-936-9 |