Ácido 6-hidroxi-1-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
H0886-25G H0886-5G
TCIAH0886-25GEA 643 EUR
TCIAH0886-25G TCIAH0886-5G
Ácido 6-hidroxi-1-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-hidroxi-1-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
Número MDL: MFCD00209983
Núm. CAS: 2437-17-4
EINECS: 407-390-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adcc40b08be63dcbda0c6049ead27a1a5c3ccb45&vid=adcc40b08be63dcbda0c6049ead27a1a5c3ccb45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C