(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H28796.06
H28796.14
H28796.06EA
57.3
EUR
H28796.06
H28796.14
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 40371-51-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
MDL No.: MFCD00674110
Formula:
C₄H₉NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674110 Núm. CAS: 40371-51-5 |