(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
H57434.03
H57434.06
H57434.14
H57434.03EA
50.4
EUR
H57434.03
H57434.06
H57434.14
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
(R)-(-)-Nipecotic acid
Purity: 96+%
CAS No.: 25137-00-2
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 250-255°
Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 250…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01630787 Núm. CAS: 25137-00-2 |