(R)-(-)-Nipecotic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
N0654-1G
N0654-5G
TCIAN0654-1GEA
27
EUR
TCIAN0654-1G
TCIAN0654-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formula:
C₆H₁₁NO₂ |
Número MDL:
MFCD01630787 Núm. CAS: 25137-00-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -5.0 to -6.0 deg (C=5, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |