(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L-Nipecotic acid, (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid, (S)-Piperidine-3-carboxylic acid
H57543.06
H57543.14
H57543.06EA
118
EUR
H57543.06
H57543.14
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
(S)-(+)-Nipecotic acid
Purity: 96+%
CAS No.: 59045-82-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 253-257°
Optical Rotation: +5° (c=1 in water)
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 253…257 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01630807 Núm. CAS: 59045-82-8 |