(S)-(+)-Nipecotic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: L-Nipecotic acid, (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid, (S)-Piperidine-3-carboxylic acid
N0678-1G N0678-5G
TCIAN0678-1GEA 22 EUR
TCIAN0678-1G TCIAN0678-5G
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(+)-Nipecotic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD01630807
Núm. CAS: 59045-82-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2845568f0faa85aa09032a56cbe4d5d9f2c7e94&vid=a2845568f0faa85aa09032a56cbe4d5d9f2c7e94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +6.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency