4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenil ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4-Dibromooctafluorobiphenyl
D1696-1G
D1696-5G
TCIAD1696-1GEA
56
EUR
TCIAD1696-1G
TCIAD1696-5G
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenil ≥95.0% (por GC)
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenil
Formula:
C₁₂Br₂F₈ MW: 455,94 g/mol |
Número MDL:
MFCD00000310 Núm. CAS: 10386-84-2 EINECS: 233-847-1 UN: 3152 ADR: 9,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 113.0 to 116.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...