2,4-Dichlorothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3549-25G D3549-5G
TCIAD3549-25GEA 257 EUR
TCIAD3549-25G TCIAD3549-5G
2,4-Dichlorothiazole ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichlorothiazole
Formula: C₃HCl₂NS
Pto. Ebullición: 184°C
Número MDL: MFCD08691358
Núm. CAS: 4175-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8037328004592bd3a59453a0355292025076c78&vid=a8037328004592bd3a59453a0355292025076c78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C