Ciclohexilisopropilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
171760050 171761000 171760250
ACRO171760050EA 30.3 EUR
ACRO171760050 ACRO171761000 ACRO171760250
Ciclohexilisopropilamina 99%
Ciclohexilisopropilamina
Formula: C₉H₁₉N
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003831
Núm. CAS: 1195-42-2
EINECS: 214-798-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥94 %