Ciclohexilisopropilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0373-25ML I0373-500ML
TCIAI0373-25MLEA 51 EUR
TCIAI0373-25ML TCIAI0373-500ML
Ciclohexilisopropilamina ≥98.0% (por GC)
Ciclohexilisopropilamina
Formula: C₉H₁₉N
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00003831
Núm. CAS: 1195-42-2
EINECS: 214-798-5
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a6f93a7e1f5c114be2f4381c8701e5aefaca4e7&vid=7a6f93a7e1f5c114be2f4381c8701e5aefaca4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %