Ciclohexil(etil)amina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14221.AC
L14221.AE
L14221.ACEA
29.9
EUR
L14221.AC
L14221.AE
Ciclohexil(etil)amina 97%
Ciclohexil(etil)amina
Purity: 97%
CAS No.: 5459-93-8
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Amine-like
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 2070280
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003834
Formula:
C₈H₁₇N MW: 127.23 g/mol Pto. Ebullición: 163…166 °C Densidad: 0.850 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003834 Núm. CAS: 5459-93-8 EINECS: 226-733-8 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...