Ciclohexil(etil)amina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0506-25ML E0506-500ML
TCIAE0506-25MLEA 16 EUR
TCIAE0506-25ML TCIAE0506-500ML
Ciclohexil(etil)amina ≥99.0% (por GC)
Ciclohexil(etil)amina
Formula: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de inflamación: 30°C
Número MDL: MFCD00003834
Núm. CAS: 5459-93-8
EINECS: 226-733-8
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53942c82aeb99a1ee3a1827464602684873dae03&vid=53942c82aeb99a1ee3a1827464602684873dae03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %