2,4'-Metilendifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1940-1G
D1940-5G
TCIAD1940-1GEA
86
EUR
TCIAD1940-1G
TCIAD1940-5G
2,4'-Metilendifenol ≥98.0% (por GC)
2,4'-Metilendifenol
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00060113 Núm. CAS: 2467-03-0 EINECS: 219-579-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 121.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |