4,4'-Metilendifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Methylenediphenol
A11417.03
A11417.06
A11417.03EA
35.6
EUR
A11417.03
A11417.06
4,4'-Metilendifenol ≥98%
4,4'-Metilendifenol
Purity: 98%
CAS No.: 620-92-8
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2049425
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ MW: 200.24 g/mol Pto. de fusión: 159…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002385 Núm. CAS: 620-92-8 EINECS: 210-658-2 |