4,4'-Metilendifenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0819.0025 B0819-25G B0819-5G B0819-100G
TCIAB0819.0025EA 151 EUR
TCIAB0819.0025 TCIAB0819-25G TCIAB0819-5G TCIAB0819-100G
4,4'-Metilendifenol ≥99.0% (por GC)
4,4'-Metilendifenol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Número MDL: MFCD00002385
Núm. CAS: 620-92-8
EINECS: 210-658-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c52082483169cd7c1b540c876d9d30d211cef7&vid=f4c52082483169cd7c1b540c876d9d30d211cef7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency