Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
270930100 270930500
ACRO270930100EA 68.6 EUR
ACRO270930100 ACRO270930500
Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo 98.5%
Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo
Formula: C₁₄H₁₉BrO₉
Pto. de fusión: 83…88 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063254
Núm. CAS: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %
Specific optical rotation +188° to +202° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)