Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
Estabilización:
estabilizado con carbonato de calcio
Stabilized with 2% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 572-09-8
Molecular Formula: C14H19BrO9
Formula Weight: 411.22
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 96669
Merck Reference: 14,60
Optical Rotation: +198° (c=3 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063254
Formula:
C₁₄H₁₉BrO₉ Pto. de fusión: 84…89 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00063254 Núm. CAS: 572-09-8 EINECS: 209-339-0 Índice Merck: 14,60 |