(4-Aminofenil)acetonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Aminophenyl)acetonitrile, 4-Aminobenzyl cyanide
A11304.06 A11304.14
A11304.06EA 51.6 EUR
A11304.06 A11304.14
(4-Aminofenil)acetonitrilo 99%
(4-Aminofenil)acetonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 3544-25-0 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 312° Beilstein Reference: 1100108 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007912
Formula: C₈H₈N₂
Pto. Ebullición: 312 °C
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007912
Núm. CAS: 3544-25-0
EINECS: 222-587-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III