(4-Aminofenil)acetonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1612-25G A1612-5G
TCIAA1612-25GEA 90 EUR
TCIAA1612-25G TCIAA1612-5G
(4-Aminofenil)acetonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(4-Aminofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007912
Núm. CAS: 3544-25-0
EINECS: 222-587-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1686c2aa471d24e8d3291df75a69757e842db5&vid=8c1686c2aa471d24e8d3291df75a69757e842db5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C