Cloruro de 1-naftoílo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
270380100 270380500
ACRO270380100EA 54.6 EUR
ACRO270380100 ACRO270380500
Cloruro de 1-naftoílo 99%
Cloruro de 1-naftoílo
Formula: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
Pto. Ebullición: 190 °C (35 mmHg)
Pto. de fusión: 16…19 °C
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004002
Núm. CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %