Cloruro de 1-naftoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14460.09
A14460.18
A14460.30
A14460.09EA
42
EUR
A14460.09
A14460.18
A14460.30
Cloruro de 1-naftoílo ≥98%
Cloruro de 1-naftoílo
Purity: 98%
CAS No.: 879-18-5
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₇ClO MW: 190,63 g/mol Pto. Ebullición: 118 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 16…19 °C Densidad: 1,265 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004002 Núm. CAS: 879-18-5 EINECS: 212-903-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...