6-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Amino-2-naphthoic acid, 6-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-Amino-2-naphthoic Acid
A1938-25G A1938-5G
TCIAA1938-25GEA 526 EUR
TCIAA1938-25G TCIAA1938-5G
6-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Amino-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,1947 g/mol
Pto. de fusión: 225°C
Número MDL: MFCD01861831
Núm. CAS: 116668-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=805d7ff97811d2e994f56f9cb2aa2bd1a21e15e2&vid=805d7ff97811d2e994f56f9cb2aa2bd1a21e15e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %