3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
307651000 307655000
ACRO307651000EA 101 EUR
ACRO307651000 ACRO307655000
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona 98%
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
Formula: C₁₅H₁₄O₅
Pto. de fusión: 260…262 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002288
Núm. CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %